Przejdź do
8.22187
TWEEN® 80
for synthesis
Synonim(y):
POE (20) sorbitan monooleate, Polyethylene glycol sorbitan monooleate, Polyoxyethylenesorbitan monooleate, Polysorbate 80
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
95,20 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
876,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
500-019-9
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
95,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1.33 hPa
Quality Segment
form
liquid
potency
42200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
300-500 cSt(25 °C)
bp
>100 °C/1013 hPa
transition temp
flash point >149 °C
density
1.07 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Application
Tween® 80 for synthesis. CAS 9005-65-6, pH 5 - 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.060 - 1.090
Saponification value: 45 - 55
Hydroxyl value: 65 - 80
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5188P6474P4780
form
liquid
form
syrup
form
viscous liquid
form
viscous liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
density
1.07 g/cm3 at 25 °C
density
1.06 g/mL at 25 °C
density
1.06 g/mL at 25 °C
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.), 1.07 g/cm3 at 25 °C (lit.)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
transition temp
flash point >149 °C
transition temp
cloud point 65 °C
transition temp
cloud point 65 °C
transition temp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 80
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
>482.0 °F - Cleveland open cup
flash_point_c
> 250 °C - Cleveland open cup
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?