Przejdź do
8.22057
Gluconic acid
(50% solution in water) for synthesis
Synonim(y):
2,3,4,5,6-Pentahydroxycaproic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
121,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
184,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
442,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352106
Form:
liquid
121,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
pH
2.2 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
105-106 °C/1013 hPa
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
  • Biodegradable chelating agent for wastewater treatment: Gluconic acid serves as a biodegradable chelating agent that enhances metal ion removal in wastewater treatment processes. This application is valuable for environmental sustainability and industrial wastewater management (Galaz et al., 2024).
  • Pharmaceutical production optimization: Gluconic acid is used in pharmaceutical production, where its properties help in the optimization of medication formulations. This application ensures effective drug delivery and stability, crucial for therapeutic efficacy (Xing et al., 2024).
  • Food preservation: In the food industry, gluconic acid is applied as a natural preservative, enhancing the shelf life and safety of food products. Its use supports food safety regulations and consumer health (Lu et al., 2024).
  • Enhancement of bioenergy production: Gluconic acid contributes to the enhancement of bioenergy production processes, particularly in biofuel production through fermentation optimization techniques. This application is key to advancing renewable energy technologies (Liu et al., 2024).
  • Research tool in metabolomics: Utilized as a research tool in metabolomics, gluconic acid aids in the study of metabolic processes in various biological systems, providing insights into cellular functions and disease mechanisms (Patakova et al., 2024).
Analysis Note
Assay (acidimetric): 48.0 - 52.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.230 - 1.245
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G1951196800806447
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
viscous liquid
form
-
form
powder
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
density
1.234 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
105-106 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
pH
2.2 (20 °C, 500 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822057902504022536483207
822057100004022536483184
822057010004022536483177
822057250004022536483191
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the purity of this product?
    1 answer
    1. This Gluconic acid solution is not tested for purity. The lot specific concentration is reported on the Certificate of Analysis. The powder material used to prepare this solution has a minimum purity specification of 99.0%.
      Helpful?
  2. What is the grade of this product?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is assigned a quality level of 200. Please see the link below to review additional information regarding the M-Clarity guide to product quality:\
      https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/m-clarity-program?srsltid=AfmBOoq7n755YAOZopvcX0WoIMiGDwZ3npVU_1zNdtN7NAFm6iNNvpcf
      Helpful?
  3. Is the glucon acid in excipient quality?
    1 answer
    1. Product No. 8.22057 is not considered a pharma grade excipient. It is intended for synthesis in research applications.