Przejdź do zawartości
196800
Tetrafluorophthalic acid
98%
Synonim(y):
3,4,5,6-Tetrafluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4,5,6-Tetrafluorophthalic acid, o -Tetrafluorobenzenedicarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6F4-1,2-(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.09
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
211-483-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
152-154 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H2F4O4/c9-3-1(7(13)14)2(8(15)16)4(10)6(12)5(3)11/h(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
YJLVXRPNNDKMMO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)