Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 768,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H2F5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.10
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
95%
Form:
powder
768,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
2,3,4,5,6-Pentafluoroanilino(oxo)acetic acid,
assay
95%
Quality Segment
form
powder
SMILES string
O=C(C(O)=O)NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
InChI
1S/C8H2F5NO3/c9-1-2(10)4(12)6(5(13)3(1)11)14-7(15)8(16)17/h(H,14,15)(H,16,17)
InChI key
JHFLRXFZPBDINI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description 98% |
| assay 95% | assay 95% | assay 95% (HPLC) | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?