G1951
D-Gluconic acid solution
49-53 wt. % in H2O
Synonim(y):
2,3,4,5,6-Pentahydroxycaproic acid
About This Item
Polecane produkty
Postać
viscous liquid
aktywność optyczna
[α]/D +9.0 to 15.5°
stężenie
49-53 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4161
gęstość
1.234 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
Klucz InChI
RGHNJXZEOKUKBD-SQOUGZDYSA-N
Zastosowanie
used in hygienic products, food and pharmaceutical industry.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter