Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 349,00 zł | |
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 779,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 17 140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-[(CH3)2N]C6H4CH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.23
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
228-267-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
349,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
form
powder
mp
135-138 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)\C=C\C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
InChI key
RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Application
<ul>
<li><strong>High-resolution imaging of plant tissues:</strong> 4-dimethylaminocinnamaldehyde (DMACA) is used as a PA-specific fluorescent dye that allows localization of PAs at high resolution in cell walls and inside cells using confocal microscopy, revealing features of previously unreported wall-bound PAs (Chowdhury et al., 2022).</li>
<li><strong>Chromogenic reagent for dietary supplements:</strong> DMACA serves as a chromogenic reagent in a microplate spectrophotometric method, used for the analysis of indole-3-carbinol in dietary supplements, demonstrating its utility in enhancing the accuracy of supplement analysis (Chaisiwamongkhol et al., 2022).</li>
<li><strong>Development of fluorescent chemosensors:</strong> Utilized in the synthesis of the chemosensor NBF, which is employed for the detection of cyanide ions (Gao et al., 2022).</li>
</ul>
<li><strong>High-resolution imaging of plant tissues:</strong> 4-dimethylaminocinnamaldehyde (DMACA) is used as a PA-specific fluorescent dye that allows localization of PAs at high resolution in cell walls and inside cells using confocal microscopy, revealing features of previously unreported wall-bound PAs (Chowdhury et al., 2022).</li>
<li><strong>Chromogenic reagent for dietary supplements:</strong> DMACA serves as a chromogenic reagent in a microplate spectrophotometric method, used for the analysis of indole-3-carbinol in dietary supplements, demonstrating its utility in enhancing the accuracy of supplement analysis (Chaisiwamongkhol et al., 2022).</li>
<li><strong>Development of fluorescent chemosensors:</strong> Utilized in the synthesis of the chemosensor NBF, which is employed for the detection of cyanide ions (Gao et al., 2022).</li>
</ul>
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 137 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 137 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form liquid | form solid | form - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 135-138 °C | mp -8 °C | mp 110-112 °C | mp 60-62 °C (lit.) |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8220340500 | 04027269054502 |
| 8220340002 | 04027269277567 |
| 8220340010 | 04022536482446 |