Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 113,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 142,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 462,00 zł |
Informacje o tej pozycji
113,00 zł
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
2220 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
251 °C/960 hPa
mp
-8 °C
transition temp
flash point 138 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
InChI key
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.051
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay - | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| density 1.05 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density 1.05 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp -8 °C | mp - | mp - | mp −9-−4 °C (lit.) |
| bp 251 °C/960 hPa | bp - | bp - | bp 250-252 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-Cinnamaldehyde
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
221.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
105 °C - Pensky-Martens closed cup