Merck
225681
Sigma-Aldrich
4-(Diethylamino)salicylaldehyde
98%
Synonim(y):
4-Diethylamino-2-hydroxybenzaldehyde
Wybierz wielkość
5 G
150,00 zł
25 G
511,00 zł
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
150,00 zł
25 G
511,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2NC6H3-2-(OH)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
60-62 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
amine
ciąg SMILES
CCN(CC)c1ccc(C=O)c(O)c1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)10-6-5-9(8-13)11(14)7-10/h5-8,14H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
XFVZSRRZZNLWBW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-(Diethylamino)salicylaldehyde was used in the synthesis of Schiff-base ligand by monocondensation with diaminomaleonitrile[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jean Pierre Costes et al.
Inorganic chemistry, 44(6), 1973-1982 (2005-03-15)
An H2L Schiff-base ligand that was obtained from the monocondensation of diaminomaleonitrile and 4-(diethylamino)salicylaldehyde is reported together with four related nickel(II) complexes formulated as [Ni(L)(L')] (L' = MePhCHNH2, iPrNH2, Py, and PPh3). Crystal structures have been solved for H2L, [Ni(L)(MePhCHNH2)]
Manojkumar Jadhao et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 22(1), 47-59 (2016-11-09)
Amyloid-β peptides and their metal-associated aggregated states have been implicated in the pathogenesis of Alzheimer's disease. The present paper epitomises the design and synthesis of a small, neutral, lipophilic benzothiazole Schiff base (E)-2-((6-chlorobenzo[d]thiazol-2-ylimino)methyl)-5-diethylamino)phenol (CBMDP), and explores its multifunctionalty as a
Karolina Starzak et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(18) (2019-09-25)
Aiming at the assessment of the pro-health, and especially anti-hypochlorite properties of Moringa oleifera species a representative, commercially available Moringa oleifera dietary supplement was used as a substrate for the preparation of aqueous Moringa extract. The anti-hypochlorite activity of the
Karolina Starzak et al.
International journal of molecular sciences, 20(2) (2019-01-16)
A fluorescence quenching-based mechanism for the determination of hypochlorite was proposed based on spectroscopic and chromatographic studies on the hypochlorite-sensing potency of three structurally similar and highly fluorescent coumarins. The mode of action was found to rely upon a chlorination
Takahiro Nomoto et al.
Science advances, 6(4), eaaz1722-eaaz1722 (2020-02-06)
In the current clinical boron neutron capture therapy (BNCT), p-boronophenylalanine (BPA) has been the most powerful drug owing to its ability to accumulate selectively within cancers through cancer-related amino acid transporters including LAT1. However, the therapeutic success of BPA has