Przejdź do
8.20499
4-(Dimethylamino)pyridine
for synthesis
Synonim(y):
4-(Dimethylamino)pyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
108,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
199,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
638,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5870,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.17
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
214-353-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
Grade:
synthesis grade
108,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
420 °C
potency
140 mg/kg LD50, oral (Rat), 90 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
11 (20 °C, 60 g/L in H2O)
bp
138-140 °C/24 hPa
mp
110-112 °C
transition temp
flash point 124 °C
solubility
60 g/L
bulk density
520 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=C1C=CNC=C1)(C)C
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3/p+1
InChI key
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-O
Application
  • Synthesis and Catalytic Application: Discusses the synthesis of a soluble molecular carrier of sodium hydride activated by DMAP, highlighting its potential in catalysis (Macdonald et al., 2024).
  • Catalyst for Acylation: Describes the use of DMAP hydrochloride as a recyclable catalyst for the acylation of inert alcohols, showing its efficiency and potential for reuse in synthetic processes (Liu et al., 2014).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 113 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)pyridine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
target_organs
Nervous system
wgk
WGK 3
flash_point_f
255.2 °F
flash_point_c
124 °C
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?