Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[RN(CH3)2CH2C6H5]Cl
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352107
Assay:
99.4%
Form:
paste
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
99.4%
form
paste
reaction suitability
core: ammonium
pH
6-8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
37-41 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance): 97.0 - 103.0 %
Water (K. F.): 4.0 - 6.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Water (K. F.): 4.0 - 6.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.4% | assay ≥95.0% ((calculated on dry substance), T) | assay 98% | assay 99.995% |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability - | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 37-41 °C | mp - | mp 239-243 °C (dec.) (lit.) | mp 963 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| form paste | form semisolid | form solid | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek alkilobenzylodimetyloamoniowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 2
hcodes
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8219440100 | 04022536480749 |
| 8219440500 | 04022536480756 |