Przejdź do
12060
Benzalkonium chloride
≥95.0% ((calculated on dry substance), T), semisolid
Synonim(y):
Alkylbenzyldimethylammonium chloride, Alkyldimethylbenzylammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
115,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
166,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
640,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
2 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2N(CH3)2RCl (R=C8H17 to C18H37)
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
EC Number:
264-151-6
Beilstein/REAXYS Number:
4062599
MDL number:
115,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Benzalkonium chloride, ≥95.0% ((calculated on dry substance), T)
description
cationic
Quality Segment
assay
≥95.0% ((calculated on dry substance), T)
form
semisolid
composition
benzyldimethyldodecylammonium chloride, ~70% (Purity (HPLC Area %)), benzyldimethyltetradecylammonium chloride, ~30% (HPLC Minor Component (Area %))
impurities
≤10% water
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
General description
Benzalkonium chloride is a quaternary ammonium compound (QAC) that is most commonly used as a phase transfer catalyst, cationic surfactant. It has shown promising applications inchemical synthesis, catalysis, and drug discovery.
Application
Benzalkonium chloride has been used as a:
  • Modifier for montmorillonite clay, enabling the synthesis of eco-friendly and proficient heterogeneous nano-catalysts for green synthesis of 5-substituted 1H-tetrazoles
  • Precursor for the synthesis of alkaline ionic liquids, which have been employed as supported ionic liquid catalysts (SILCAs)
  • Catalyst in the synthesis of functionalized quinoxalines in water
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B629563249PHR1371
assay
≥95.0% ((calculated on dry substance), T)
assay
95.0-105.0% (calculated on dry substance)
assay
52.6%
assay
-
form
semisolid
form
(Solid or Semi-Solid or Viscous Liquid)
form
liquid
form
-
description
cationic
description
cationic
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
impurities
≤10% water
impurities
≤0.001% Phosphate, ≤0.1% Insoluble matter, ≤10% water
impurities
-
impurities
-
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
ign. residue
≤2%
ign. residue
-
ign. residue
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzalkonium chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?