Przejdź do
234435
(2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride
98%, solid
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
Chlormequat chloride, Chlorocholine chloride, Choline dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
269,00 zł
201,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
213-666-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3563994
201,75 zł
Cena katalogowa269,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
239-243 °C (dec.) (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCCl
InChI
1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. It is used as a plant growth regulator and phase transfer catalyst in organic synthesis, with demonstrated improvements in salt tolerance and reaction efficiency. Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
45387615382299693
description
98%
description
PESTANAL®, analytical standard
description
98 atom % D
description
98%
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
98%
assay
-
assay
-
assay
98%
form
solid
form
-
form
solid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
mp
239-243 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
239-243 °C (dec.) (lit.)
mp
-
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative category
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)