Przejdź do
1.01716
Chlorek baru
99.995 Suprapur®
Synonim(y):
Dichlorek baru
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
854,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BaCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.23
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-788-1
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
99.995%
Form:
solid
Solubility:
water: 375 g/L at 20 °C
854,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.995%
form
solid
potency
118 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1560 °C/1013 hPa
mp
963 °C
solubility
water: 375 g/L at 20 °C
density
3.9 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1350 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ba+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Charakterystyka strukturalna siarczanowanego polisacharydu wyizolowanego z czerwonych alg (Gelidium crinale) oraz działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne w komórkach makrofagów...: Badania te obejmują wykorzystanie chlorku baru do charakterystyki strukturalnej siarczanowanego polisacharydu z czerwonych alg. Badanie bada jego właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne, zapewniając wgląd w jego potencjalne zastosowania w dziedzinach biomedycznych i farmaceutycznych (Pei et al., 2021).
Analysis Note
Czystość (metaliczna): ≥ 99,995 %
Oznaczenie (kompleksometryczne): ≥ 99,5 %
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
Ca (Wapń): ≤ 2,00 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0,005 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.010 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.005 ppm
Eu (Europ): ≤ 0.010 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,02 ppm
K (Potas): ≤ 5,0 ppm
La (Lantan): ≤ 0,010 ppm
Li (Lit): ≤ 1.0 ppm
Mg (Magnez): ≤ 1.00 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.010 ppm
Na (Sód): ≤ 5 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.005 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.005 ppm
Rb (Rubid): ≤ 5.0 ppm
Sc (Skand): ≤ 0.010 ppm
Sm (samar): ≤ 0,010 ppm
Sr (stront): ≤ 10,00 ppm
Tl (tal): ≤ 0,010 ppm
Y (itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (cynk): ≤ 0,005 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.017171.01719202738
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder and chunks
assay
99.995%
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
99.999% trace metals basis
solubility
water: 375 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
pH
5-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
mp
963 °C
mp
-
mp
-
mp
963 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek baru
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101716050004022536023939
101716005004022536023922