Przejdź do
8.21934
2-etyloantrachinon
for synthesis
Synonim(y):
2-Ethylanthraquinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
265,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
495,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.27
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-535-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
flakes
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
flakes
autoignition temp.
485 °C
potency
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
108.8 °C
solubility
0.00025 g/L
density
1.27 g/cm3 at 21 °C
bulk density
650 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C1c2c(ccc(c2)CC)C(=O)c3c1cccc3
InChI
1S/C16H12O2/c1-2-10-7-8-13-14(9-10)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-9H,2H2,1H3
InChI key
SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 110 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E122068.186828.21111
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97%
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
0.00025 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
108.8 °C
mp
108-111 °C (lit.)
mp
-
mp
101-106 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
density
1.27 g/cm3 at 21 °C
density
-
density
1.15 g/cm3 at 25 °C
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-etyloantrachinon
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
821934010004022536480510
821934025004022536480527