Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.27
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
201-535-4
MDL number:
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97%
mp
108-111 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C16H12O2/c1-2-10-7-8-13-14(9-10)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-9H,2H2,1H3
InChI key
SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥97% | description 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| assay ≥97% | assay 98% |
| mp 108-111 °C (lit.) | mp 210-212 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethylanthraquinone
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Blood,spleen
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?