Przejdź do
8.18682
Tiofen-2-etanol
for synthesis
Synonim(y):
Thiophene-2-ethanol, 2-(2-Thienyl)ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)thiophene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
501,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.19
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
226-452-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
501,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
transition temp
flash point 105 °C
density
1.15 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)CCO
InChI
1S/C6H8OS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5,7H,3-4H2
InChI key
VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.160
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T27855228796T32654
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.15 g/cm3 at 25 °C
density
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
transition temp
flash point 105 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
221.0 °F - closed cup
flash_point_c
105 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818682002504022536442532