Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 213,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 692,00 zł | |
| 10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5NS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.21
UNSPSC Code:
12352113
EC Index Number:
202-512-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
form
powder
potency
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
101-106 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S1CCNC1=S
InChI
1S/C3H5NS2/c5-3-4-1-2-6-3/h1-2H2,(H,4,5)
InChI key
WGJCBBASTRWVJL-UHFFFAOYSA-N
Application
- Inducing apoptosis in melanoma cells: A study described a ruthenium(II) complex with 2-mercaptothiazoline ligand inducing selective cytotoxicity by causing DNA damage and apoptosis specifically in melanoma cells, highlighting its potential as a therapeutic agent in oncology (de Melo et al., 2024).
- Antimicrobial and synergistic activities: Thiazoline derivatives, including compounds related to 2-mercaptothiazoline, were studied for their antimicrobial and synergistic effects with conventional antibiotics against multidrug-resistant Staphylococcus aureus, presenting a potential strategy for enhancing antibiotic efficacy (Khan et al., 2020).
- Antimicrobial investigation of metal complexes: The antimicrobial properties of Cd(II) and Sn(II) complexes with 2-mercaptothiazoline were evaluated, underscoring the compound′s role in enhancing the bioactivity of metal-based therapeutics (Gaber et al., 2021).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| mp 101-106 °C | mp 76-80 °C | mp 100-105 °C (lit.) | mp - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| form powder | form crystals | form - | form - |
| pH 6-7 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| potency 300 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8211110100 | 04027269076016 |
| 8211119010 | 04027269141844 |
| 8211110500 | 04027269076023 |