The product 8216190500 3-(Triethoxysilyl)propylamine is filled under inert gas argon.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
300 °C
potency
1780 mg/kg LD50, oral (Rat), 3800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-4.5 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
217 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
transition temp
flash point 93 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OCC)(OCC)(OCC)CCCN
InChI
1S/C9H23NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-10H2,1-3H3
InChI key
WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synteza nowych kwasów karboksylowych na bazie silanów: Badanie koncentruje się na syntezie nowych kwasów karboksylowych na bazie silanów do stosowania w metakrylowanych oligomerach na bazie epoksydów. Wykazano, że związki te poprawiają właściwości systemów utwardzanych promieniowaniem UV poprzez reakcję 3-(trietoksysililo)propyloaminy z różnymi kwasami karboksylowymi, poprawiając w ten sposób wydajność paneli poliwęglanowych stosowanych w tych eksperymentach (N Ranjbar, M Kolahdoozan... - Journal of Macromolecular Science, Part B, 2023 - Taylor & Francis).
- Adsorpcja CO2/H2O na funkcjonalizowanych mezoporowatych krzemionkach: W pracy zbadano zwiększenie zdolności adsorpcji CO2 i wody na mezoporowatych krzemionkach modyfikowanych 3-(trietoksysililo) propyloaminą (APTES). Badanie wykazało zdolność APTES do znacznej poprawy powinowactwa CO2 na modyfikowanych krzemionkach, oferując potencjalne ulepszenia w zastosowaniach środowiskowych (GL Avellaneda, R Denoyel, I Beurroies - Microporous and Mesoporous Materials, 2024 - Elsevier).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.947 - 0.952
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay ≥95.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
| mp <-70 °C | mp - | mp <-50 °C | mp -83 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| density 0.95 g/cm3 at 20 °C | density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density 1.05 g/cm3 at 25 °C | density 0.72 g/cm3 at 20 °C |
| bp 217 °C/1013 hPa | bp 194 °C/1013 hPa | bp 213-215 °C/1013 hPa | bp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
199.4 °F - closed cup
flash_point_c
93 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8216190500 | 04022536477589 |
| 8216190100 | 04022536477572 |
| 8216190050 | 04027269276225 |
-
Is 8216190500 3-(Triethoxysilyl)propylamine filled under inert gas?