Przejdź do
8.18550
3-(trimetoksysililo)-propyloamina
for synthesis
Synonim(y):
3-(Trimethoxysilyl)-propylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
593,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H17NO3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.29
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
237-511-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
593,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
295 °C
pH
>9 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
194 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 90 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)CCCN
InChI
1S/C6H17NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-7H2,1-3H3
InChI key
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.013 - 1.016
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)