Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 336,00 zł |
Informacje o tej pozycji
336,00 zł
vapor pressure
0.2 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
235 °C
potency
774 mg/kg LD50, oral (Rat), 2268 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
213-215 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
transition temp
flash point 85 °C
density
1.05 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)CCCS
InChI
1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3
InChI key
UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.057
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (GC) | assay - | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 213-215 °C/1013 hPa | bp 194 °C/1013 hPa | bp 217 °C/1013 hPa | bp 195-197 °C/1013 hPa |
| density 1.05 g/cm3 at 25 °C | density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density 0.95 g/cm3 at 20 °C | density 1.082 g/cm3 at 20 °C |
| mp <-50 °C | mp - | mp <-70 °C | mp -50 °C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8188180100 | 04022536446318 |