Przejdź do
8.07477
Propylamine
for synthesis
Synonim(y):
Propylamine, 1-Aminopropane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
114,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
169,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
271,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
59.11
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-462-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
114,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
330 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
325 °C
potency
370 mg/kg LD50, oral (Rat), 400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-13.6 % (v/v)
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
-83 °C
transition temp
flash point <-35 °C
density
0.72 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCC
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
InChI key
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Computational study of the unimolecular and bimolecular decomposition mechanisms of propylamine: A computational analysis revealed detailed reaction mechanisms for propylamine, focusing on dehydrogenation processes which could be crucial for developing better industrial synthesis techniques (Almatarneh et al., 2020).
  • Structural transformation and tuning behavior induced by propylamine concentration in hydrogen clathrate hydrates: This study provides fundamental understanding of guest-host distributions in clathrate hydrates, which are vital for applications in gas storage and separation technologies (Park et al., 2015).
  • Molecular association of small amphiphiles: Origin of ionic liquid properties in dibutyl phosphate/propylamine binary mixtures: The study explores the dynamic properties of propylamine mixtures, which could inform the development of new materials with ionic liquid-like characteristics for various industrial applications (Liveri et al., 2018).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.716 - 0.717
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.074768.141008.18550
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.72 g/cm3 at 20 °C
density
0.69 g/cm3 at 20 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
mp
-83 °C
mp
-
mp
-60 °C
mp
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-31.0 °F
flash_point_c
< -35 °C