Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 296,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(HOOC)C6H4SO3NH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
230-077-8
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
274-277 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1c(cccc1)C(=O)O.N
InChI
1S/C7H6O5S.H3N/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);1H3
InChI key
PJGXSCHDOCZUNR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 274 °C
Melting range (upper value): ≤ 277 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 274 °C
Melting range (upper value): ≤ 277 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (acidimetric) | assay ≥98.0% (iodometric) | assay ≥98.0% (iodometric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| mp 274-277 °C | mp 132-134 °C | mp 120 °C (decomposition) | mp 120 °C (decomposition) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. no temp limit | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8216000025 | 04022536477466 |