Przejdź do
1.01220
Amidosulfonian amonu
for analysis (for detection of sulfonamide in blood) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Sól amonowa kwasu amidosulfonowego, sulfaminian amonu, sól amonowa kwasu sulfamowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
274,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H6N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.12
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-871-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.02% In water insoluble matter
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 105°C
pH
5.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
160 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
132-134 °C
bulk density
680 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.2%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, heavy metals: ≤0.0005%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)O.N
InChI
1S/H3NO3S.H3N/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);1H3
InChI key
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 99,0 %
W wodzie substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,02 %
Temperatura topnienia: 132,0 - 134,0 °C
Wartość pH (5 %; woda): 4,5 - 5,5
Chlorek (Cl): ≤ 0,05 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,2 %
Metale ciężkie: ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.0005 %
Pozostałość po zapaleniu (jako SO₄): ≤ 0,05 %
Strata przy suszeniu (105°C): ≤ 0,5 %
ACS i Reag. Ph Eur są zgodne
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.012001.012011.01188
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥98.0% (iodometric)
assay
≥98.0% (iodometric)
assay
≥95.0% (alkalimetric)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
impurities
≤0.02% In water insoluble matter
impurities
-
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.04 meq/g Titrable free acid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
mp
132-134 °C
mp
120 °C (decomposition)
mp
120 °C (decomposition)
mp
169 °C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c