Przejdź do
1.01201
Nadtlenodisiarczan amonu
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Nadsiarczan amonu, sól diamonowa kwasu nadtlenosiarkowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
197,00 zł
1 kg
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
304,00 zł
5 kg
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1060,00 zł
12 kg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2S2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.20
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-786-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.0% (iodometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
197,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026Szczegóły
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥98.0% (iodometric)
form
solid
potency
742 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.04 meq/g Titrable free acid
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
pH
3.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
120 °C (decomposition)
density
1.98 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.001%
cation traces
Fe: ≤0.001%, Mn: ≤0.00005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-].[N+H4].[N+H4]
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Nadtlenodisiarczan amonu w oczyszczaniu środowiska: Wykazano skuteczność w oczyszczaniu starych odcieków ze składowisk odpadów poprzez połączenie elektroutleniania wspomaganego nadtlenodisiarczanem i elektrokoagulacji, pokazując jego potencjał w złożonych scenariuszach oczyszczania ścieków (Ma et al., 2024).
  • Systemy kontrolowanego uwalniania leków: Wykorzystywany w opracowywaniu nowych, degradowalnych hydrolitycznie usieciowanych sieci polimerowych do kontrolowanego uwalniania leków, co wskazuje na jego rolę w rozwoju technologii dostarczania leków (Mehmood et al., 2023).
  • Synteza mikrożeli: Zastosowany w syntezie i ocenie in vitro mikrożeli na bazie kwasu asparaginowego zaprojektowanych do długotrwałego dostarczania leków, pokazując jego zdolności katalityczne w chemii polimerów (Suhail et al., 2021).
  • Chemiczna polimeryzacja oksydacyjna: Nadtlenodisiarczan amonu jest wykorzystywany w chemicznej polimeryzacji utleniającej błękitu metylenowego, pomagając wyjaśnić mechanizm reakcji i aspekty struktury łańcucha, kluczowe dla zrozumienia i opracowania nowych materiałów polimerowych (Mezhuev et al., 2021).
Analysis Note
Oznaczenie (jodometryczne): ≥ 98,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Miareczkowalny wolny kwas: ≤ 0,04 meq/g
Chlorek, chloran (jako Cl): ≤ 0.001 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Mn (mangan): ≤ 0,00005 %
Pozostałość po zapaleniu (jako SO₄): ≤ 0,05 %
Other Notes
Zastępuje: AX1340; AX1340-1; AX1340-20; AX1340-3
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.01200908932911127
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (iodometric)
assay
≥98.0% (iodometric)
assay
≥98.0%
assay
98%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
reagent grade
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%, Mn: ≤0.00005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, Mn: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.003%
cation traces
-
cation traces
-
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.04 meq/g Titrable free acid
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nadtlenodisiarczan amonu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101201100004022536017761
101201901204027269691523
101201500004022536017785
101201050004022536017747