Przejdź do
1.01200
Nadtlenodisiarczan amonu
EMPLURA®
Synonim(y):
Nadsiarczan amonu, sól diamonowa kwasu nadtlenosiarkowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
242,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2S2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.20
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-786-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.0% (iodometric)
Form:
solid
Solubility:
620 g/L
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥98.0% (iodometric)
form
solid
potency
742 mg/kg LD50, oral (Rat)
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
pH
3.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
120 °C (decomposition)
solubility
620 g/L
density
1.98 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤0.001%, Mn: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.003%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-].[N+H4].[N+H4]
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Nowatorskie, degradowalne hydrolitycznie, usieciowane, przenikające się sieci polimerowe (IPN): Wydajny hybrydowy system do zarządzania kontrolowanym uwalnianiem i degradacją mizoprostolu...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie nadtlenodisiarczanu amonu jako inicjatora w syntezie hydrolitycznie degradowalnych IPN do kontrolowanego uwalniania leku. Innowacyjne podejście zapewnia nową drogę dla systemów dostarczania leków w zastosowaniach farmaceutycznych (Mehmood et al., 2023).
  • Amikacin-Loaded Chitosan Hydrogel Film Cross-Linked with Folic Acid for Wound Healing Application..: Badania wykorzystują nadtlenodisiarczan amonu do sieciowania chitozanowych folii hydrożelowych obciążonych amikacyną, wykazując zwiększone właściwości przeciwbakteryjne i potencjał do zastosowań w gojeniu ran (Mehmood et al., 2023).
  • Synteza i ocena in vitro mikrożeli na bazie kwasu asparaginowego do trwałego dostarczania leków..: W artykule podkreślono rolę nadtlenodisiarczanu amonu w syntezie mikrożeli na bazie kwasu asparaginowego, które wykazują obiecujące wyniki w systemach trwałego dostarczania leków (Suhail et al., 2021).
  • Wytwarzanie i ocena in vitro wrażliwych na pH hydrożeli polimerowych jako nośników o kontrolowanym uwalnianiu ..: W badaniu zbadano zastosowanie nadtlenodisiarczanu amonu w produkcji wrażliwych na pH hydrożeli polimerowych, oferujących potencjał do zastosowań o kontrolowanym uwalnianiu w farmaceutykach (Suhail et al., 2021).
  • Ekstrakcja litu z nanorurek z monokrystalicznego tlenku litowo-manganowego przy użyciu nadtlenodisiarczanu amonu...: Badania te przedstawiają nowatorską metodę ekstrakcji litu za pomocą nadtlenodisiarczanu amonu, podkreślając jego znaczenie w rozwoju zaawansowanych materiałów do zastosowań związanych z magazynowaniem energii (Shi et al., 2020).
Analysis Note
Oznaczenie (jodometryczne): ≥ 98,0 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0.003 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Mn (mangan): ≤ 0,0002 %
Pozostałość po zapłonie (jako SO₄): ≤ 0,1 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
09913A7460248614
form
solid
form
-
form
powder
form
chunks or granules, powder or crystals
assay
≥98.0% (iodometric)
assay
≥98.0% (RT)
assay
≥98.0%
assay
≥98.0%
solubility
620 g/L
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.98 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
anion traces
Cl- and ClO4-: ≤0.001%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nadtlenodisiarczan amonu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101200500004022536017693
101200100004022536017679
101200902504022536774640