Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 132,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 414,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.57
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-810-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
132,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
crystals
potency
3090 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
core: ammonium
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
273-278 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H](C)(C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
InChI key
SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 273 °C
Melting range (upper value): ≤ 278 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 273 °C
Melting range (upper value): ≤ 278 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| mp 273-278 °C | mp 255-258 °C | mp 160 °C | mp 246 °C (decomposition) |
| form crystals | form powder | form crystals | form solid |
| pH 5 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 5 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH 5 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1