Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 115,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 184,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 610,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
115,00 zł
Quality Segment
form
powder
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
255-258 °C
solubility
1440 g/L
density
1.07 g/cm3 at 21 °C
bulk density
220 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N(CC)(CC)CC.[H+]
InChI
1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
InChI key
ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Application
- Dwuskładnikowe żele supramolekularne pochodzące z amfifilowych cykloaramidów trwałych pod względem kształtu do specyficznego rozpoznawania natywnej argininy: Analizuje wykorzystanie chlorku trietyloamoniowego w opracowywaniu żeli supramolekularnych do zastosowań biochemicznych, podkreślając jego selektywność i potencjał w rozpoznawaniu biomolekularnym (Y He, M Xu, R Gao, X Li, F Li, X Wu - Angewandte Chemie International Edition, 2014). Czytaj więcej.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form crystals | form crystals | form solid |
| density 1.07 g/cm3 at 21 °C | density - | density 1.07 g/cm3 at 20.1 °C | density 1 g/cm3 at 20 °C |
| pH 5 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH 5 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 4.5-6.5 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| solubility 1440 g/L | solubility - | solubility soluble 510 g/L | solubility - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8211350250 | 04022536474595 |
| 8211359025 | 04027269054816 |
| 8211351000 | 04022536474601 |
| 8211350005 | 04022536474588 |