Przejdź do
8.03052
Chlorek dimetyloamonu
for synthesis
Synonim(y):
Dimethylammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
110,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
180,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
418,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.54
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
208-046-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.1 hPa ( 25 °C)
Quality Level
form
crystals
potency
1070 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
160 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H2](C)C
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
InChI key
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.203938.060208.16142
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
160 °C
mp
231.8 °C
mp
228-233 °C
mp
246 °C (decomposition)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
solid
bulk density
500 kg/m3
bulk density
1100 kg/m3
bulk density
1100 kg/m3
bulk density
-
potency
1070 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
9900 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
200-1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
803052000504022536377858
803052902504022536724775
803052025004022536377865
803052100004022536377872
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?