Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 356,00 zł |
Informacje o tej pozycji
356,00 zł
Quality Level
assay
98.9%
form
solid
potency
200-1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
246 °C (decomposition)
density
1 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Identity (IR): passes test
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98.9% | assay - | assay ≥97.5% (GC) | assay 98% |
| form solid | form crystals | form - | form - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 246 °C (decomposition) | mp 160 °C | mp -13--10 °C | mp 283-284 °C (dec.) (lit.) |
| density 1 g/cm3 at 20 °C | density - | density 0.922 g/mL at 20 °C | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek dodecylotrimetyloamoniowy
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8161420025 | 04022536995014 |