Przejdź do
8.21029
Dichlorek ftaloilu
for synthesis
Synonim(y):
Phthaloyl dichloride, Phthalic acid dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
186,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,2-(COCl)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.02
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-869-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
mp
16 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
1.41 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)c1c(cccc1)C(=O)Cl
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
InChI key
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.402 - 1.408
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.048088.188998.07066
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
16 °C
mp
42-45 °C
mp
-5 °C
mp
-12 °C
density
1.41 g/cm3 at 20 °C
density
1.39 g/cm3 at 17 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
transition temp
flash point >110 °C
transition temp
flash point 180 °C
transition temp
flash point 113 °C
transition temp
flash point >100 °C
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
821029005004022536472126
821029025004022536472133