Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł | |
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 259,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 797,00 zł |
Informacje o tej pozycji
242,00 zł
Quality Level
form
liquid
potency
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
161 °C/19 hPa
mp
-5 °C
transition temp
flash point 113 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)CCCCCCCCC(=O)Cl
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
InChI key
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| density 1.12 g/cm3 at 20 °C | density 1.39 g/cm3 at 17 °C | density 1.121 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.119 g/mL at 20 °C, 1.121 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| bp 161 °C/19 hPa | bp - | bp 168 °C/12 mmHg (lit.) | bp 168 °C/12 mmHg (lit.) |
| mp -5 °C | mp 42-45 °C | mp −5-−3 °C (lit.) | mp −5-−3 °C (lit.) |
| form liquid | form solid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F
flash_point_c
113 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8188990100 | 04022536447889 |
| 8188990005 | 04027269277543 |
| 8188990025 | 04022536447872 |