Przejdź do
8.04808
Dichlorek izoftaloilu
for synthesis
Synonim(y):
Isophthaloyl dichloride, Isophthaloyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
173,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
822,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,3-(COCl)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.02
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
202-774-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
173,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.04 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
potency
2200 mg/kg LD50, oral (Rat), 1410 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-8.9 % (v/v)
mp
42-45 °C
transition temp
flash point 180 °C
density
1.39 g/cm3 at 17 °C
storage temp.
2-30°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.18899I194031.02083
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
≥99%
assay
-
density
1.39 g/cm3 at 17 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
2.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
mp
42-45 °C
mp
-5 °C
mp
43-44 °C (lit.)
mp
772 °C
form
solid
form
liquid
form
-
form
solid
transition temp
flash point 180 °C
transition temp
flash point 113 °C
transition temp
-
transition temp
-
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
356.0 °F - closed cup
flash_point_c
180 °C - closed cup
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
804808100004022536969497
804808010004022536386430
804808500004022536915692