Przejdź do
8.20969
Perylen
for synthesis
Synonim(y):
Perylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
202,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
648,00 zł
486,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.31
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
205-900-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.001 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
mp
273-278 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c21c3c4c5c(c2cccc1ccc3)cccc5ccc4
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
InChI key
CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 273 °C
Melting range (upper value): ≤ 278 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
901143915157P11255
form
crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
273-278 °C
mp
-
mp
>300 °C
mp
>300 °C
vapor pressure
<0.001 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perylen
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820969000504022536470689
820969000104022536470672