Przejdź do
P11255
PTCDA
97%
Synonim(y):
Perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride, Pigment Red 224
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
215,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
637,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H8O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
EC Number:
204-905-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
57831
215,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Band gap: 2.1 eV
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
>300 °C
orbital energy
HOMO -6.8 eV , LUMO -4.7 eV 
OPV device performance
ITO/CuPc/PTCDA/In
  • Short-circuit current density (Jsc): 2 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.55 V
  • Fill Factor (FF): 0.35
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 1.8 %
semiconductor properties
N-type (mobility=10−4 cm2/V·s)
SMILES string
O1C(=O)c2c3c4c(c5c6c(c4cc2)ccc7c6c(cc5)C(=O)OC7=O)ccc3C1=O
InChI
1S/C24H8O6/c25-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(28)30-23(15)27)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(26)29-21)19(13)17(9)11/h1-8H
InChI key
CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
General description
Perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride (PTCDA) is a perylene derivative which forms highly crystalline films and dyes that can be used for a majority of electronic and opto-electronic applications. It provides a high electron mobility due to its low intermolecular distance which results in π-π conjugation.
Application
Polycondensation of PTCDA with polypropylene glycol (PPG) based diamine can be utilized for the development of perlyene diimides which have a potential use as n-type semiconductors in organic photovoltaics. PTCDA can be used as a light absorbing monomer for the fabrication of bichromophobic light harvesting antenna systems. It can also be used to prepare 3, 4, 9, 10-perylene tetracarboxylic acid-aromatic fluorophores dye for a highly reversible fluorescence switching on different substrates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
412287932353668184
description
97%
description
97%
description
-
description
99% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
mp
>300 °C
mp
283-286 °C (lit.)
mp
-
mp
-
semiconductor properties
N-type (mobility=10−4 cm2/V·s)
semiconductor properties
-
semiconductor properties
-
semiconductor properties
-
orbital energy
HOMO -6.8 eV , LUMO -4.7 eV 
orbital energy
-
orbital energy
-
orbital energy
-
description
Band gap: 2.1 eV
description
-
description
-
description
functionalized fullerene
OPV device performance
ITO/CuPc/PTCDA/In
  • Short-circuit current density (Jsc): 2 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.55 V
  • Fill Factor (FF): 0.35
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 1.8 %
OPV device performance
-
OPV device performance
-
OPV device performance
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?