Kluczowe dokumenty
915157
iPr-PDI
≥95%
Synonim(y):
N,N-bis(2,6-diizopropylofenylo)peryleno-3,4,9,10-bis(dikarboksyimid)
Wybierz wielkość
786,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
786,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
>300 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[n]2([c](c3c4c5c(c6c7c8c([c]([n]([c](c8cc6)=O)c9c(cccc9C(C)C)C(C)C)=O)ccc7c5cc3)ccc4[c]2=O)=O)c1c(cccc1C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C48H42N2O4/c1-23(2)27-11-9-12-28(24(3)4)43(27)49-45(51)35-19-15-31-33-17-21-37-42-38(22-18-34(40(33)42)32-16-20-36(46(49)52)41(35)39(31)32)48(54)50(47(37)53)44-29(25(5)6)13-10-14-30(44)26(7)8/h9-26H,1-8H3
Klucz InChI
NAZODJSYHDYJGP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)