Merck
901143
Sigma-Aldrich
PDI-DPP-PDI
Synonim(y):
nPDI2DPP, Perylenodiimid otoczony diketopirololem
Wybierz wielkość
100 MG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1810,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C110H118N8O10S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1776.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Band gap: 1.6 eV
Poziom jakości
Formularz
powder
Energia orbitalna
HOMO -5.3 eV 
LUMO -3.7 eV 
ciąg SMILES
O=C1C(C2=C(C3=CC=C(C4=CC(C(N(C(CC)CC)C5=O)=O)=C(C5=CC(N6CCCCCC)=C78)C7=C4C9=CC=C%10C%11=C(C(N(C(CC)CC)C%10=O)=O)C=C6C8=C9%11)S3)N1CCCCCCCC)=C(C%12=CC=C(C%13=CC(C(N(C(CC)CC)C%14=O)=O)=C(C%14=CC(N%15CCCCCC)=C%16%17)C%16=C%13C%18=CC=C%19C%20=C(C(N(C(CC)CC)C%
Informacje prawne
Sprzedawane na podstawie umowy o transferze materiałów z grupą Gregory'ego Welcha na Uniwersytecie w Calgary.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simply Complex: The Efficient Synthesis of an Intricate Molecular Acceptor for High-Performance Air-Processed and Air-Tested Fullerene-Free Organic Solar Cells.
McAfee SM, et al.
Chemistry of Materials, 29(3), 1309-1314 (2017)
Produkty
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.