Przejdź do
8.20747
Dwuwodnik potasu
for synthesis
Synonim(y):
Potassium borohydride, Potassium tetrahydroborate, Potassium boranate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
257,00 zł
192,75 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
491,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H4BK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
53.94
UNSPSC Code:
12352306
EC Index Number:
237-360-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
192,75 zł
Cena katalogowa257,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
crystals
potency
167 mg/kg LD50, oral (Rat), 230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
reaction suitability
reagent type: reductant
mp
500 °C
density
1.11 g/cm3
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[B-]
InChI
1S/B.K/q-1;+1
InChI key
HHUJLKPGQMFFMS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Hydroliza do produkcji wodoru: Bada aktywność katalityczną nanorurek węglowych wspieranych przez Ru do produkcji wodoru poprzez hydrolizę borohydratu potasu, demonstrując jego potencjał w systemach energii wodorowej (Keskin et al., 2022).
Analysis Note
Assay (hypochlorite): ≥ 97.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.438391.051041.05109
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
form
crystals
form
solid
form
solid
form
solid
mp
500 °C
mp
-
mp
-
mp
-
density
1.11 g/cm3
density
2.44 g/cm3 at 20 °C
density
2.44 g/cm3 at 20 °C
density
2.44 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodnik potasu
signalword
Danger
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820747002504022536465692
820747010004022536465708
820747100004022536465715