Przejdź do
8.20331
2-chloropropionian metylu
for synthesis
Synonim(y):
Ester metylowy kwasu 2-chloropropionowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
684,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.55
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
241-624-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
30 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
430 °C (DIN 51794)
expl. lim.
2.8-13.9 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C in H2O)
mp
<-10 °C
transition temp
flash point 36 °C (DIN 51755 Part 1)
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
InChI key
JLEJCNOTNLZCHQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.136 - 1.139
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.02810555568109274
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥93.0% (GC)
assay
97%
assay
92%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
1.27 g/cm3 at 20 °C
density
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.182 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
<-10 °C
mp
-12 °C
mp
-
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820331100004022536456614
820331025004022536456607