Przejdź do
8.02810
Kwas 2-chloropropionowy
for synthesis
Synonim(y):
Kwas α-chloropropionowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
173,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
202,00 zł
151,50 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.52
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
209-952-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥93.0% (GC)
Form:
liquid
173,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
4 hPa ( 60 °C)
Quality Segment
assay
≥93.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
550 °C
potency
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
185-186 °C/1013 hPa
mp
-12 °C
transition temp
flash point 107 °C
density
1.27 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(C)C(=O)O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
InChI key
GAWAYYRQGQZKCR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.260 - 1.270
2,2-Dichloropropionic acid (GC, area%): 3.0 - 7.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
82033175940109274
description
for synthesis
description
for synthesis
description
≥99.0% (T)
description
92%
assay
≥93.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (T)
assay
92%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.27 g/cm3 at 20 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.182 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
185-186 °C/1013 hPa
bp
-
bp
82 °C/0.05 mmHg
bp
170-190 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
flakes
form
-
mp
-12 °C
mp
<-10 °C
mp
33-36 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 2-chloropropionowy
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)