Merck
109274
Sigma-Aldrich
Kwas 2-chloropropionowy
92%
Synonim(y):
(±)-2-Chloropropionic acid
Wybierz wielkość
100 G
140,00 zł
500 G
206,00 zł
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
140,00 zł
500 G
206,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CHClCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.52
Beilstein:
1720259
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39050312
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
4 mmHg ( 20 °C)
Próba
92%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4345 (lit.)
bp
170-190 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
gęstość
1.182 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
CC(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
GAWAYYRQGQZKCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(S)-2-Chloropropionic acid is the building block for the synthesis of aryloxyphenoxypropionic acid herbicides[1]. 2-Chloropropionic acid is the raw material for production of pesticides, dyestuffs and agro- and forest chemicals[2].
Zastosowanie
  • 2-Chloropropionic acid is used in the preparation of propargyl 2-chloropropionate (PCP), an atom transfer radical polymerization (ATRP) initiator, by the esterification of propargyl alcohol.[3]
  • It can be employed in the synthesis of a biologically active chitin derivative, (1-carboxyethyl) chitosan.[4]
  • It can be treated with o-phenylenediamine phosphate to synthesize benzimidazole derivatives.[5]
Działania biochem./fizjol.
2-Chloropropionic acid on oral administration induces necrosis of granule cell layer of rat cerebellum[2].
Inne uwagi
Contains 2,2-dichloropropionic acid
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of a new chitin derivative,(1-carboxyethyl) chitosan.
Shigemasa Y, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 24(8), 623-624 (1995)
Asymmetric reduction of 2-chloroacrylic acid to (S)-2-chloropropionic acid by a novel reductase from Burkholderia sp. WS.
Kurata A, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(18), 2837-2839 (2004)
A facile and ?Green? synthesis of 2-substituted benzimidazoles.
Srinivas K and Dubey P K
Der Chemica Sinica, 5(2), 114-117 (2014)
Fanny Mochel et al.
Molecular genetics and metabolism, 84(4), 305-312 (2005-03-23)
A six-day-old girl was referred for severe hepatic failure, dehydratation, axial hypotonia, and both lactic acidosis and ketoacidosis. Biotin-unresponsive pyruvate carboxylase deficiency type B was diagnosed. Triheptanoin, an odd-carbon triglyceride, was administrated as a source for acetyl-CoA and anaplerotic propionyl-CoA.
Atsushi Kurata et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 105(4), 429-431 (2008-05-24)
(S)-2-Chloropropionate is a synthetic intermediate for phenoxypropionic acid herbicides. We constructed a system for asymmetric reduction of 2-chloroacrylate to produce (S)-2-chloropropionate with recombinant Escherichia coli cells producing 2-haloacrylate reductase from Burkholderia sp. WS and an NADPH regeneration system. The system