Przejdź do
8.20293
Sodium chloroacetate
for synthesis
Synonim(y):
Sodium chloroacetate, Chloroacetic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
165,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H2ClNaO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.48
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
223-498-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
powder
potency
95 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.5-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
transition temp
flash point 270 °C
bulk density
850 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].ClCC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H3ClO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
FDRCDNZGSXJAFP-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.024138.186011.06609
form
powder
form
liquid
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
pH
4.5-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
4.6 (20 °C, 28 g/L in H2O)
pH
7-9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
3.5-3.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
transition temp
flash point 270 °C
transition temp
flash point 52 °C (DIN 51758)
transition temp
-
transition temp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloroacetate
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
518.0 °F
flash_point_c
270 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820293905004022536688756
820293050004022536456065
820293010004022536456058