Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 168,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 351,00 zł 263,25 zł |
Informacje o tej pozycji
168,00 zł
vapor pressure
6.9 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
465 °C
potency
107 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
4.6-18.5 % (v/v)
pH
4.6 (20 °C, 28 g/L in H2O)
bp
130-132 °C/1013 hPa
mp
-33 °C
transition temp
flash point 52 °C (DIN 51758)
solubility
51.6 g/L (slow decomposition)
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
ClCC(=O)OC
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI key
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.234 - 1.236
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay ≥99% | assay 97% |
| solubility 51.6 g/L (slow decomposition) | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form powder | form liquid | form - |
| bp 130-132 °C/1013 hPa | bp - | bp 143 °C (lit.) | bp 67 °C/18 mmHg (lit.) |
| density 1.24 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1.381 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.096 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
116.6 °F - closed cup
flash_point_c
47 °C - closed cup
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8024131000 | 04022536373355 |
| 8024130100 | 04022536373348 |