Przejdź do
1.06609
Nadtlenosiarczan sodu
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Nadsiarczan sodu, sól disodowa kwasu nadtlenodisiarkowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
175,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
270,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
947,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.10
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-892-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (iodometric)
Form:
solid
Solubility:
545 g/L
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (iodometric)
form
solid
potency
920 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
loss
≤0.05% loss on drying, 105 °C; 3 hours
pH
3.5-3.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
545 g/L
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1150 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%
cation traces
Cr: ≤0.001%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0001%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.003%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Oznaczenie (jodometryczne): ≥ 99,0 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,003 %
NH₄ (Amon): ≤ 0,05 %
Cr (Chrom): ≤ 0,001 % Cu (Miedź): ≤ 0,001 % Fe (Żelazo): ≤ 0,0001 % 001 %
Cu (Miedź): ≤ 0,001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
Mn (Mangan): ≤ 0,0001 %
Pb (Ołów): ≤ 0,001 %
Strata przy suszeniu (105 °C; 3 godziny): ≤ 0,05 %
Other Notes
Zastępuje: SX0703; SX0703-1
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
21623290674371889
form
solid
form
powder, crystals or granules
form
powder
form
crystals
solubility
545 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
assay
≥99.0% (iodometric)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥99%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
cation traces
Cr: ≤0.001%, Fe: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, heavy metals (as Pb): ≤0.003%, Mn: ≤0.0001%, Cu: ≤0.001%, Pb: ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106609901204027269691424
106609902504022536080123
106609500004027269065836
106609050004022536080109
106609100004022536080116