Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 186,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 352,00 zł |
Informacje o tej pozycji
186,00 zł
Quality Level
form
crystals
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2-3 (20 °C, 5666 g/L in H2O)
mp
143-146 °C
solubility
5666 g/L
bulk density
750‑850 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].ClCC[N+H3]
InChI
1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI key
ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility 5666 g/L | solubility 2000 g/L | solubility 400 g/L | solubility - |
| form crystals | form powder | form crystals | form crystals |
| mp 143-146 °C | mp 205-208 °C | mp 66-69 °C | mp 208-210 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| pH 2-3 (20 °C, 5666 g/L in H2O) | pH - | pH 3.3-5.0 (20 °C, 400 g/L in H2O) | pH - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8202650250 | 04022536455495 |
| 8202650100 | 04022536455488 |