Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 115,00 zł 86,25 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 239,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 802,00 zł 601,50 zł |
Informacje o tej pozycji
86,25 zł
Cena katalogowa115,00 złZaoszczędź 25%Quality Level
form
powder
autoignition temp.
220 °C
potency
238 mg/kg LD50, oral (Rat), 290 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
205-208 °C
solubility
2000 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].ClCC[N+H](C)C
InChI
1S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility 2000 g/L | solubility 2000 g/L | solubility - | solubility 600 g/L |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| mp 205-208 °C | mp 188-191 °C | mp 133-136 °C | mp 87-89 °C |
| potency 238 mg/kg LD50, oral (Rat), 290 mg/kg LD50, skin (Rabbit) | potency 386 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency 203 mg/kg LD50, oral (Rat), 1684 mg/kg LD50, skin (Rat) |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8024480250 | 04022536373393 |
| 8024481000 | 04022536373409 |
| 8024480005 | 04022536373386 |