Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 147,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
147,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
mp
208-210 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
Cl.CCN(CC)CCCl
InChI
1S/C6H14ClN.ClH/c1-3-8(4-2)6-5-7;/h3-6H2,1-2H3;1H
InChI key
RAGSWDIQBBZLLL-UHFFFAOYSA-N
Application
- Substituted oxindole derivatives to be used as growth hormone secretagogs.
- 1-Substituted-5,6-dinitrobenzimidazoles with antimicrobial and antiprotozoal activities.[1]
- Thiophene containing triarylmethane (TRAM) derivatives to be used as antitubercular agents.
- Tris(2-(diethylamino)ethyl)amine to be used as a catalyst in combination with CuBr (Et6TREN/CuBr) for atom transfer radical polymerization of n-butyl acrylate.
It can also be used for the derivatization of chitosan to incorporate aminofunctionality onto it at C-6 position.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay ≥98.0% (AT) |
| form crystals | form crystals | form crystals | form solid |
| mp 208-210 °C (lit.) | mp 201-204 °C (lit.) | mp 140-150 °C (lit.) | mp 140-150 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?