Przejdź do
8.02835
Chlorek cysteaminy
for synthesis
Synonim(y):
Chlorowodorek 2-aminoetanotiolu, chlorowodorek cysteaminy, chlorowodorek 2-merkaptoetyloaminy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
142,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
544,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H7NS · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.15 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-858-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
142,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
crystals
potency
642 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.3-5.0 (20 °C, 400 g/L in H2O)
mp
66-69 °C
solubility
400 g/L
storage temp.
2-8°C
SMILES string
SCC[N+H3].[Cl-]
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synteza nanocząstek: Przeprowadzono badania nad funkcjonalizacją wielościennych nanorurek węglowych przy użyciu chlorku cysteaminy, co doprowadziło do syntezy nanocząstek złota zdobiących nanorurki węglowe. Podkreśla to jego zastosowanie w produkcji nanomateriałów i potencjalne zastosowania w różnych dziedzinach technologii (Duc Chinh et al., 2019).
  • Zastosowania farmaceutyczne: Właściwości chemiczne chlorku cysteaminy są wykorzystywane w syntezie funkcjonalizowanych tiolowo nanocząstek chitozanu. Nanocząstki te są przeznaczone do adsorpcji metali ciężkich z roztworów wodnych, wykazując istotne zastosowanie w zarządzaniu środowiskiem i potencjał do przetwarzania odpadów farmaceutycznych (Nemati et al., 2019).
  • Krystalografia: Badania z udziałem chlorku cysteaminy przyczyniły się do odkrycia monoklinicznego polimorfu chlorowodorku cysteaminy, co jest istotne ze względu na jego implikacje w inżynierii krystalicznej i materiałoznawstwie, zapewniając wgląd w interakcje struktury molekularnej i krystalicznej (Ahmad i in., 2009).
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 61 °C
Melting range (upper value): ≤ 67 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR9273M65008.20265
solubility
400 g/L
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
5666 g/L
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
crystals
form
-
form
powder or crystals
form
crystals
mp
66-69 °C
mp
67-71 °C
mp
67-71 °C
mp
143-146 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
pH
3.3-5.0 (20 °C, 400 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
2-3 (20 °C, 5666 g/L in H2O)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
802835002504022536376592
802835010004022536376608
802835001004027269276676