Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 399,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 972,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3N2NaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.07
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
224-507-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥97%
form
powder
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[N-]1C(=O)NC(=O)CC1=O
InChI
1S/C4H4N2O3.Na/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2;/h1H2,(H2,5,6,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
MHQHHBYRYFICDV-UHFFFAOYSA-M
General description
do syntezy
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% | assay ≥97.0% (T) | assay 98-101% (perchloric acid titration) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barbituran sodu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8202330100 | 04022536454580 |
| 8202330250 | 04022536454597 |