Przejdź do
8.20871
Etanolan sodu
for synthesis
Synonim(y):
Etylan sodu, etanolan sodu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
224,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
528,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.05
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
205-487-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Grade:
synthesis grade
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
30-50 °C
potency
598 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
13 (20 °C, 5 g/L in H2O)
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300 kg/m3
SMILES string
[Na+].[O-]CC
InChI
1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI key
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Etanolan sodu do syntezy. Nr CAS 141-52-6, nr WE 205-487-5.
Analysis Note
Assay (acidimetric)≥ 95.0 %Free NaOH≤ 2.0 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.1819971210164992
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
grade
reagent grade
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
liquid
form
powder
form
powder
pH
13 (20 °C, 5 g/L in H2O)
pH
11 ( in H2O)
pH
-
pH
-
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
potency
598 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etanolan sodu
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
86.0 °F - closed cup
flash_point_c
30 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820871100004022536468211
820871025004022536468204