Przejdź do
11715
Sodium barbiturate
≥97.0% (T)
Synonim(y):
Barbituric acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
679,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3N2NaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-507-3
Beilstein/REAXYS Number:
3748030
MDL number:
Assay:
≥97.0% (T)
679,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
solubility
hot water: soluble 0.2 g/10 mL, clear, colorless
SMILES string
[Na+].[O-]C1=NC(=O)NC(=O)C1
InChI
1S/C4H4N2O3.Na/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2;/h1H2,(H2,5,6,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
MHQHHBYRYFICDV-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium barbiturate is a white to light beige powder. It accelerates the propagation of metastatic prostate adenocarcinomas in rats and in tissue culture.
Application
Sodium barbiturate has been used for quantification of thrombin in plasma. It has been used in the estimation of trypsin in duodenal contents. It was also used as a buffer to characterise the functions of two long-chain fatty acid CoA ligase genes (facl) in crude oil-degrading Geobacillus thermodenitrificans NG80-2.
Other Notes
Sales restrictions may apply
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11709185698
description
≥97.0% (T)
description
for spectrophotometric det. of cyanide, ≥99.5%
description
ReagentPlus®, 99%
assay
≥97.0% (T)
assay
≥99.5%, ≥99.5% (HPLC)
assay
99%
solubility
hot water: soluble 0.2 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium barbiturate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?